missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Succinimidyl Myristat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Succinimidyl Myristate |
| CAS | 69888-86-4 |
| Molekylær formel | C18 H31 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(22)23-19-16(20)14-15-17(19)21/h2-15H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) tetradecanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.44 |
| Formel vægt | 325.2253 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?