Få mere at vide
N-Succinimidyl 6-[[4-(Maleimidomethyl)cyclohexyl]carboxamido] Caproate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Succinimidyl 6-[[4-(Maleimidomethyl)cyclohexyl]carboxamido |
| CAS | 125559-00-4 |
| Molekylær formel | C22 H29 N3 O7 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N3O7/c26-17-9-10-18(27)24(17)14-15-5-7-16(8-6-15)22(31)23-13-3-1-2-4-21(30)32-25-19(28)11-12-20(25)29/h9-10,15-16H,1-8,11-14H2,(H,23,31) |
| SMIL | O=C(CCCCCNC(=O)C1CCC(CN2C(=O)C=CC2=O)CC1)ON3C(=O)CCC3=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-[[4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)methyl]cyclohexanecarbonyl]amino]hexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.48 |
| Formel vægt | 447.2006 |