Få mere at vide
N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate, 98+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate |
| Smeltepunkt | 180°C to 182°C |
| Mængde | 25 mg |
| Beilstein | 1555271 |
| Følsomhed | Light and moisture sensitive |
| Formel vægt | 334.33 |
| Procent renhed | ≥98% |