missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Succinimidyl (4-Iodoacetyl)aminobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Succinimidyl (4-Iodoacetyl)-aminobenzoate |
| CAS | 72252-96-1 |
| Molekylær formel | C13 H9 I N2 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9IN2O5/c14-7-10(17)15-9-3-1-8(2-4-9)13(20)21-16-11(18)5-6-12(16)19/h1-6H,7H2,(H,15,17) |
| SMIL | ICC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)ON2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrol-1-yl) 4-[(2-iodoacetyl)amino]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.13 |
| Formel vægt | 399.9556 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?