missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Succinimidyl 4-Azidosalicylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Succinimidyl 4-Azidosalicylate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N4O5/c12-14-13-6-1-2-7(8(16)5-6)11(19)20-15-9(17)3-4-10(15)18/h1-2,5,16H,3-4H2 |
| Formel vægt | 276.0495 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?