Få mere at vide
N-succinimidyl-3-(propargyloxy)propionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436429
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436429 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15436429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64496.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1174157-65-3 | C10H11NO5 | 225.20 g/mol
N-Succinimidyl-3-(propargyloxy)propionat er et acetylenholdigt reagens med NHS-esterfunktionalitet til reaktion med aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Succinimidyl 3-(propargyloxy)propionat er et acetylenholdigt reagens med NHS-esterfunktionalitet til reaktion med aminer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Succinimidyl 3-(propargyloxy)propionate
CAS 1174157-65-3
Farve Grå
Molekylær formel C10H11NO5
MDL nummer MFCD13184973
Mængde 100 mg
Synonym n-succinimidyl 3-propargyloxy propionate, propargyl-nhs, ambotzpeg1935, acetylene-peg-nhs ester, propargyl-peg1-nhs ester, propargyl-succinimidyl-ester, propargyl-n-hydroxysuccinimidyl ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-prop-2-ynyloxy propanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-prop-2-yn-1-yloxy propanoate
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle WKIKHHMUNOVQLD-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C(CCOCC#C)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-3-(prop-2-yn-1-yloxy)propanoat
Molekylvægt (g/mol) 225.20
PubChem CID 51340986
Formel vægt 225.2
Fysisk form Fast stof