Få mere at vide
N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O7/c1-20-9-6-7(2-3-8(9)14(18)19)12(17)21-13-10(15)4-5-11(13)16/h2-3,6H,4-5H2,1H3 |
| Formel vægt | 294.0488 |