Få mere at vide
N-succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoat, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430397
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430397 25 mg 25mg
15440397 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64834.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 944251-24-5 | C15H24N4O8 | 388.38 g/mol
N-Succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoat er et aminreaktivt reagens til azid-inkorporering. Den indeholder en PEG spacer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoat er et aminreaktivt reagens til azid-inkorporering. Den indeholder en PEG spacer.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid og acetonitril
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 944251-24-5
Molekylær formel C15H24N4O8
Molekylvægt (g/mol) 388.38
MDL nummer MFCD13184948
InChI nøgle OIGKWPIMJCPGGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Azido-PEG4-NHS ester
IUPAC navn 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-azido-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oat
SMIL [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoate
Farve Farveløs til gul
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and acetonitrile.
Formel vægt 388.37
Fysisk form Væske