missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Succinimidoxycarbonyl-Beta-alanine N-Succinimidyl Ester 1,4- Dioxane complex, TRC

Artikelnummer. 30418435
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418435 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS689850250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Succinimidoxycarbonyl-beta-alanine N-Succinimidyl Ester','1,4-Dioxane
CAS 1215667-16-5
Molekylær formel C12 H13 N3 O8 . C4 H8 O2
Mængde 250 mg
Synonym N-Succinimidoxycarbonyl-B-Alanine N-Succinimidyl Ester 1,4- Dioxane Complex
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O8.C4H8O2/c16-7-1-2-8(17)14(7)22-11(20)5-6-13-12(21)23-15-9(18)3-4-10(15)19;1-2-6-4-3-5-1/h1-6H2,(H,13,21);1-4H2
SMIL O=C(CCNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O.C3COCCO3
IUPAC navn 1,4-dioxane;(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxycarbonylamino]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 415.35
Formel vægt 415.1227
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.