Få mere at vide
N-Suberylglycine-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suberylglycine-D2 (glycine-2,2-D2) |
| CAS | 1219799-02-6 |
| Molekylær formel | C10 D2 H15 N O5 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 8-[(Carboxymethyl-d2)amino]-8-oxooctanoic acid, Suberyl glycine-d2, N-Suberylglycine-2,2-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H17NO5/c12-8(11-7-10(15)16)5-3-1-2-4-6-9(13)14/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/i7D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(NC(=O)CCCCCCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 8-[[carboxy(dideuterio)methyl]amino]-8-oxooctanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.258 |
| Formel vægt | 233.1232 g/mol |
| Vis mere |