Få mere at vide
N,S-Dimethylisothiouroniumhydriodid, 98%
Artikelnummer. 11377279
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377279 5 g 5g
11387279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27439.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 41306-45-0 | C3H9IN2S | 232,083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41306-45-0
Molekylær formel C3H9IN2S
Molekylvægt (g/mol) 232.083
MDL nummer MFCD00192092
InChI nøgle UDUMWDDMSHXGGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dimethyl-2-thiopseudourea hydriodide, 1,2-dimethylisothiourea hydriodate, n,s-dimethyl-isothiourea hydroiodide, 1,2-dimethyl-isothiourea hydroiodide, n,s-dimethylisothiouronium hydriodide, iminomethylthiomethyl methylamine, iodide, 1,2-dimethyl-2-thiopseudoureahydriodide, n-methyl methylsulfanyl methanimidamide hydroiodide, n'-methyl methylsulfanyl methanimidamide hydroiodide
PubChem CID 12263909
IUPAC navn methyl-N'-methylcarbamimidothioat;hydroiodid
SMIL CN=C(N)SC.I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,S-Dimethylisothiouronium hydriodide
Smeltepunkt 134°C to 136°C
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Formel vægt 232.07
Procent renhed 98%