missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,S-Diacetyl-L-cysteine, TRC

Artikelnummer. 17914505
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17914505 50 mg
17901645 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17914505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD31230050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18725-37-6
Molekylær formel C7 H11 N O4 S
Molekylvægt (g/mol) 205.23
Synonym N,S-Diacetyl-L-cysteine, Acetylcysteine Imp. D (EP)
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-acetylsulfanylpropanoic acid
SMIL CC(=O)N[C@@H](CSC(=O)C)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,S-Diacetyl-L-cysteine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H11NO4S/c1-4(9)8-6(7(11)12)3-13-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Mængde 50 mg
Formel vægt 205.0409
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.