missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1256490-31-9 |
| Molekylær formel | C15 H14 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Remdesivir Impurity 25 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-11-13(12-7-4-3-5-8-12)9-6-10-14(11)15(16)17-2/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(c1C)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | methyl 2-methyl-3-phenylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vægt | 226.099 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?