missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-2-ethylbutyl Ester L-Alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 2-Ethylbutyl Ester |
| CAS | 1354823-36-1 |
| Molekylær formel | C21 H27 N2 O7 P |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | L-Alanine','N-[(S)-(4-nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-','2-ethylbutyl ester, N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 2-Ethylbutyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N2O7P/c1-4-17(5-2)15-28-21(24)16(3)22-31(27,29-19-9-7-6-8-10-19)30-20-13-11-18(12-14-20)23(25)26/h6-14,16-17H,4-5,15H2,1-3H3,(H,22,27)/t16-,31-/m0/s1 |
| SMIL | CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)N[P@](=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-ethylbutyl (2S)-2-[[(4-nitrophenoxy)-phenoxyphosphoryl]amino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.422 |
| Formel vægt | 450.1556 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?