missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxy-2,3,4,5,6-d5-phosphinyl]-L-Alanine-d5 1-Methylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)phenoxy-2,3,4,5,6-d5-phosphinyl]-L-Alanine-d5 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1874196-88-9 |
| Molekylær formel | C18H16D5N2O7P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[(S)-(4-Nitrophenoxy)Phenoxy-2,3,4,5,6-D5-Phosphinyl]-L-Alanine-D5 1-Methylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N2O7P/c1-13(2)25-18(21)14(3)19-28(24,26-16-7-5-4-6-8-16)27-17-11-9-15(10-12-17)20(22)23/h4-14H,1-3H3,(H,19,24)/t14-,28?/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(N[C@@H](C)C(=O)OC(C)C)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | propan-2-yl (2S)-2-[[(4-nitrophenoxy)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)phosphoryl]amino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.37 |
| Formel vægt | 413.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?