Learn More
N-[S-(2-Pyridylthio)cysteaminyl]ethylenediamine-N,N,N’,N’-tetraacetic Acid, Monoamide, Technical grade 90%, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-[S-(2-Pyridylthio)cysteaminyl]ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid monoamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N4O7S2/c22-13(18-5-8-29-30-14-3-1-2-4-19-14)9-20(10-15(23)24)6-7-21(11-16(25)26)12-17(27)28/h1-4H,5-12H2,(H,18,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28) |
| Formel vægt | 460.1086 |