missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[(S)-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30413034
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413034 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2703551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(S)-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester
CAS 1334513-02-8
Molekylær formel C18H17F5NO5P
Mængde 1 g
Synonym (2S)-Isopropyl 2-(((Perfluorophenoxy)(Phenoxy)Phosphoryl)Amino)Propanoate
InChI formel InChI=1S/C18H17F5NO5P/c1-9(2)27-18(25)10(3)24-30(26,28-11-7-5-4-6-8-11)29-17-15(22)13(20)12(19)14(21)16(17)23/h4-10H,1-3H3,(H,24,26)/t10-,30-/m0/s1
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1OP(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(C)(C)OC2=CC=CC=C2.[O]
Molekylvægt (g/mol) 453.3
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.