Få mere at vide
N-[(S)-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(S)-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1334513-02-8 |
| Molekylær formel | C18H17F5NO5P |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2S)-Isopropyl 2-(((Perfluorophenoxy)(Phenoxy)Phosphoryl)Amino)Propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17F5NO5P/c1-9(2)27-18(25)10(3)24-30(26,28-11-7-5-4-6-8-11)29-17-15(22)13(20)12(19)14(21)16(17)23/h4-10H,1-3H3,(H,24,26)/t10-,30-/m0/s1 |
| SMIL | FC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1OP(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(C)(C)OC2=CC=CC=C2.[O] |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.3 |