Få mere at vide
N-[(S)-(+)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10051851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10051851 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10051851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 332250010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 82717-96-2
Molekylær formel C15H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 279.34
MDL nummer MFCD00209976
InChI nøgle CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
Synonym s-2-s-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl amino propanoic acid, n-s-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, unii-10sz4ij77b, n-1 s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, n-s-+-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, 2s-2-2s-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl amino propanoic acid, s,s-n-ethoxy carbonyl-3-phenylpropyl alanine, n-s-1-carboxyethyl-l-homophenylalanine ethyl ester, s,s-n-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl alanine
PubChem CID 5702571
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(S)-(+)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 148°C to 153°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid
Formel vægt 279.34
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-[(S)-(+)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.