missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[(S)-1-Carbethoxybutyl]-(S)-alanine Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(S)-1-Carbethoxybutyl]-(S)-alanine Benzyl Ester |
| CAS | 112243-70-6 |
| Molekylær formel | C17H25NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (S)-Ethyl 2-(((S)-1-(benzyloxy)-1-oxopropan-2-yl)(methyl)amino)heptanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO4/c1-4-9-15(17(20)21-5-2)18-13(3)16(19)22-12-14-10-7-6-8-11-14/h6-8,10-11,13,15,18H,4-5,9,12H2,1-3H3/t13-,15-/m0/s1 |
| SMIL | CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-[[(2S)-1-oxo-1-phenylmethoxypropan-2-yl]amino]pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.38 |
| Formel vægt | 307.1784 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?