Få mere at vide
N-(R)-Glycidyl Phthalimide, TRC
Artikelnummer. 30390264
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30390264 1 g
1 options
Artikelnummer. 30390264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG6160051G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(R)-Glycidyl Phthalimide
CAS 181140-34-1
Molekylær formel C11 H9 N O3
Mængde 1 g
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-2-oxiranylmethyl]- (ACI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(oxiranylmethyl)-, (R)- (ZCI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-oxiranylmethyl]- (9CI), 2-[(2R)-2-Oxiranylmethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), (-)-2-[(2R)-Oxiran-2-ylmethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (R)-2-(Oxiranylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (R)-N-(2,3-Epoxypropan-1-yl)phthalimide, (R)-N-Glycidylphthalimide, 2-[[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl]isoindole-1,3-dione, N-((2R)-Oxiran-2-ylmethyl)phthalimide, N-(R)-Glycidylphthalimide, (R)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
InChI formel InChI=1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2/t7-/m1/s1
SMIL O=C1N(C[C@@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13
IUPAC navn 2-[[(2R)-oxiran-2-yl]methyl]isoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 203.19
Formel vægt 203.0582