Få mere at vide
N-(R)-Glycidyl Phthalimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(R)-Glycidyl Phthalimide |
| CAS | 181140-34-1 |
| Molekylær formel | C11 H9 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-2-oxiranylmethyl]- (ACI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(oxiranylmethyl)-, (R)- (ZCI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-oxiranylmethyl]- (9CI), 2-[(2R)-2-Oxiranylmethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), (-)-2-[(2R)-Oxiran-2-ylmethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (R)-2-(Oxiranylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (R)-N-(2,3-Epoxypropan-1-yl)phthalimide, (R)-N-Glycidylphthalimide, 2-[[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl]isoindole-1,3-dione, N-((2R)-Oxiran-2-ylmethyl)phthalimide, N-(R)-Glycidylphthalimide, (R)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2/t7-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1N(C[C@@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 2-[[(2R)-oxiran-2-yl]methyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vægt | 203.0582 |