Få mere at vide
N-[(R)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 2-Ethylbutyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17960416
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17960416 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17960416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3891.090100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(R)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 2-Ethylbutyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(R)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 2-Ethylbutyl Ester
CAS 1354823-37-2
Analyt- eller komponentnavne N-[(R)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 2-Ethylbutyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 N2 O7 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Alanine, N-[(R)-(4-nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-, 2-ethylbutyl ester, N-[(R)-(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 2-Ethylbutyl Ester
InChI formel InChI=1S/C21H27N2O7P/c1-4-17(5-2)15-28-21(24)16(3)22-31(27,29-19-9-7-6-8-10-19)30-20-13-11-18(12-14-20)23(25)26/h6-14,16-17H,4-5,15H2,1-3H3,(H,22,27)/t16-,31+/m0/s1
SMIL CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)N[P@@](=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-ethylbutyl (2S)-2-[[(4-nitrophenoxy)-phenoxyphosphoryl]amino]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 450.422
Mængde 100 mg
Formel vægt 450.1556 g/mol