Få mere at vide
N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17933686
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17933686 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17933686 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0601.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine
CAS 33403-97-3
Analyt- eller komponentnavne N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H12 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tropicamide Imp. A (EP), Tropicamide USP Related Compound A, Tropicamide USP RC A, N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine, Tropicamide Related Compound A, Tropicamide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H12N2/c1-2-9-7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6,9H,2,7H2,1H3
SMIL CCNCc1ccncc1
IUPAC navn N-(pyridin-4-ylmethyl)ethanamin
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 136,1 g/mol