Få mere at vide
N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine (2,2'-Dipyridylamine), Mikromol™
Beskrivelse
N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine (2,2'-Dipyridylamine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine (2,2'-Dipyridylamine) |
| CAS | 1202-34-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine (2,2'-Dipyridylamine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H9 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Chlorphenamine Maleate Imp. B (EP), Chlorphenamine Imp. B (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound B, Chlorpheniramine USP RC B, N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine, 2,2'-Dipyridylamine, Chlorpheniramine Related Compound B, Chlorphenamine Maleate Impurity B, Chlorphenamine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13) |
| SMIL | N(c1ccccn1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | N-pyridin-2-ylpyridin-2-amine |
| Vis mere |