missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Pyrazinylcarbonyl-L-phenylalanine Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30409522
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409522 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP841510100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Pyrazinylcarbonylphenylalanine Methyl Ester
CAS 73058-37-4
Molekylær formel C15 H15 N3 O3
Mængde 100 mg
Synonym L-Phenylalanine','N-(2-pyrazinylcarbonyl)-','methyl ester (ACI), L-Phenylalanine','N-(pyrazinylcarbonyl)-','methyl ester (9CI), N-(2-Pyrazinylcarbonyl)-L-phenylalanine methyl ester (ACI), Methyl (S)-3-phenyl-2-[[(pyrazin-2-yl)carbonyl]amino]propanoate
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O3/c1-21-15(20)12(9-11-5-3-2-4-6-11)18-14(19)13-10-16-7-8-17-13/h2-8,10,12H,9H2,1H3,(H,18,19)
SMIL COC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
IUPAC navn methyl 3-phenyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 285.3
Formel vægt 285.1113
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.