Få mere at vide
n-Propyltriphenylphosphonium-d5 Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Propyltriphenylphosphonium-d5 Bromide |
| CAS | 1703757-22-5 |
| Molekylær formel | C21 D5 H17 P . Br |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Triphenylpropylphosphonium-d5 Bromide, Bromo(propyl)triphenylphosphorane-d5, NSC 50539-d5, Propyltriphenylphosphonium-d5 Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2; |
| SMIL | [Br-].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropyl(triphenyl)phosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.3079 |
| Formel vægt | 389.0956 |