missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

n-Propyltriphenylphosphonium-d5 Bromide, TRC

Artikelnummer. 30415765
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415765 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30415765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP838392250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale n-Propyltriphenylphosphonium-d5 Bromide
CAS 1703757-22-5
Molekylær formel C21 D5 H17 P . Br
Mængde 250 mg
Synonym Triphenylpropylphosphonium-d5 Bromide, Bromo(propyl)triphenylphosphorane-d5, NSC 50539-d5, Propyltriphenylphosphonium-d5 Bromide
InChI formel InChI=1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2;
SMIL [Br-].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropyl(triphenyl)phosphanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 390.3079
Formel vægt 389.0956
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.