Få mere at vide
n-Propyltriphenylfosfhoniumbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Propyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 6228-47-3 |
| Molekylær formel | C21H22BrP |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Triphenylpropylphosphonium Bromide, Bromo(propyl)triphenylphosphorane, NSC 50539, Propyltriphenylphosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | triphenyl(propyl)fosfanium; Bromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 385.28 |
| Formel vægt | 384.0642 |