Få mere at vide
n-Propyltrimethoxysilane, 98+%
Artikelnummer. 11420127
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420127 500 g 500g
11400127 25 g 25g
11410127 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21033.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1067-25-0 | C6H16O3Si | 164.28 g/mol
Det finder sin anvendelse som et vigtigt materiale i sol-gel-produktion, giver en hydrofob overfladebehandling af uorganiske pulvere eller filtermaterialer, og det er en af katalysatorkomponenterne til polyolefinproduktion med Ziegler-Natta-katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse som et
vigtigt materiale i sol-gel-produktion, giver en hydrofob overfladebehandling af uorganiske pulvere eller filtermaterialer, og det er en af katalysatorkomponenterne til polyolefinproduktion med Ziegler-Natta-katalysator.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1067-25-0
Molekylær formel C6H16O3Si
Molekylvægt (g/mol) 164.28
MDL nummer MFCD00043026
InChI nøgle HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxy propyl silane, n-propyltrimethoxysilane, propyltrimethoxysilane, silane, trimethoxypropyl, unii-t72c7n9xo2, dynasylan ptmo, trimethoxysilylpropane, propyl-trimethoxysilane, silane,trimethoxypropyl, trimethoxy-n-propylsilane
PubChem CID 61254
IUPAC navn trimethoxy(propyl)silan
SMIL CCC[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 142°C to 143°C
Kemisk navn eller materiale n-Propyltrimethoxysilane
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2070458
Flammepunkt 34°C (93°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 164.28
Procent renhed ≥98%
Brydningsindeks 1.39
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.935