Få mere at vide
n-Propyltriethoxysilane, 97%
Artikelnummer. p-7025500
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11450077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20997.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2550-02-9 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
Det er et vigtigt materiale i sol-gel-produktion, det giver en hydrofob overfladebehandling af uorganiske pulvere eller filtermaterialer, og det er en af katalysatorkomponenterne til polyolefinproduktion med Ziegler-Natta-katalysator. Det bruges hovedsageligt som konstruktionsvandtætningsmiddel/beskyttelsesmiddel, uorganisk fyldstofoverfladebehandlingsmiddel og pigmentdispergeringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important material in sol-gel production, it provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst components for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst. It is mainly used as construction waterproofing agent/protective agent, inorganic filler surface treatment agent, and pigment dispersant.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol, aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Notes
Moisture sensitive. Store away from air and oxidizing agents and water/moisture. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas. Keep ignition sources away.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-02-9
MDL nummer MFCD00026756
Tekniske data
Kogepunkt 179°C to 180°C
Kemisk navn eller materiale n-Propyltriethoxysilane
Mængde 25 g
Molekylær formel C9H22O3Si
FN nummer UN1993
Beilstein 1748158
Flammepunkt 57°C (134°F)
Synonym propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane
InChI nøgle NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC navn triethoxy(propyl)silane
Molekylvægt (g/mol) 206.36
PubChem CID 75691
Formel vægt 206.36
Procent renhed 97%