Få mere at vide
n-Propyltriethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 11470077
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470077 500 g 500g
11450077 25 g 25g
11460077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20997.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2550-02-9 | C9H22O3Si | 206,36 g/mol
Det er et vigtigt materiale i sol-gel-produktion, det giver en hydrofob overfladebehandling af uorganiske pulvere eller filtermaterialer, og det er en af katalysatorkomponenterne til polyolefinproduktion med Ziegler-Natta-katalysator. Det bruges hovedsageligt som konstruktionsvandtætningsmiddel/beskyttelsesmiddel, uorganisk fyldstofoverfladebehandlingsmiddel og pigmentdispergeringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt materiale i sol-gel-produktion, det giver en hydrofob overfladebehandling af uorganiske pulvere eller filtermaterialer, og det er en af katalysatorkomponenterne til polyolefinproduktion med Ziegler-Natta-katalysator. Det bruges hovedsageligt som konstruktionsvandtætningsmiddel/beskyttelsesmiddel, uorganisk fyldstofoverfladebehandlingsmiddel og pigmentdispergeringsmiddel.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløselig i alkohol, aromatiske og alifatiske kulbrinter.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-02-9
MDL nummer MFCD00026756
Tekniske data
Kogepunkt 179°C to 180°C
Kemisk navn eller materiale n-Propyltriethoxysilane
Mængde 500 g
Molekylær formel C9H20O3Si
FN nummer UN1993
Beilstein 1748158
Flammepunkt 57°C (134°F)
Synonym allyltriethoxysilane, silane, triethoxy-2-propenyl, triethoxyallylsilane, silane, allyltriethoxy, allytriethoxysilane, triethoxy prop-2-en-1-yl silane, silane, triethoxy-2-propen-1-yl, allyl triethoxysilane, acmc-2097bb
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
InChI nøgle UMFJXASDGBJDEB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO[Si](CC=C)(OCC)OCC
IUPAC navn triethoxy(prop-2-enyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 204.34
PubChem CID 75692
Formel vægt 206.36
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.3965
Følsomhed Moisture Sensitive
Tæthed 0.8916