Få mere at vide
n-Propyltriethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 11460077
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460077 100 g 100g
11450077 25 g 25g
11470077 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20997.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    903.00 DKK
    812.65 DKK / 100g
    Spare 90.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2550-02-9 | C9H22O3Si | 206,36 g/mol
Det er et vigtigt materiale i sol-gel-produktion, det giver en hydrofob overfladebehandling af uorganiske pulvere eller filtermaterialer, og det er en af katalysatorkomponenterne til polyolefinproduktion med Ziegler-Natta-katalysator. Det bruges hovedsageligt som konstruktionsvandtætningsmiddel/beskyttelsesmiddel, uorganisk fyldstofoverfladebehandlingsmiddel og pigmentdispergeringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt materiale i sol-gel-produktion, det giver en hydrofob overfladebehandling af uorganiske pulvere eller filtermaterialer, og det er en af katalysatorkomponenterne til polyolefinproduktion med Ziegler-Natta-katalysator. Det bruges hovedsageligt som konstruktionsvandtætningsmiddel/beskyttelsesmiddel, uorganisk fyldstofoverfladebehandlingsmiddel og pigmentdispergeringsmiddel.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløselig i alkohol, aromatiske og alifatiske kulbrinter.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-02-9
MDL nummer MFCD00026756
Tekniske data
Kogepunkt 179°C to 180°C
Kemisk navn eller materiale n-Propyltriethoxysilane
Mængde 100 g
Molekylær formel C9H22O3Si
FN nummer UN1993
Beilstein 1748158
Flammepunkt 57°C (134°F)
Synonym propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
InChI nøgle NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC navn triethoxy(propyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 206.36
PubChem CID 75691
Formel vægt 206.36
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.3965
Følsomhed Moisture Sensitive
Tæthed 0.8916
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Propyltriethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propyltriethoxysilane