Få mere at vide
N-propylsulfamid kaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 30426213
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426213 1 g
30425445 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30426213 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8384751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1393813-41-6
Molekylær formel C3H10KN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 177.29
Synonym Propylsulfamide potassium
IUPAC navn kaliumpropyl(sulfamoyl)amid
SMIL NS([N-]CCC)(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Propylsulfamide Potassium Salt
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H9N2O2S.K/c1-2-3-5-8(4,6)7;/h2-3H2,1H3,(H2,4,6,7);/q-1;+1
Formel vægt 176