Få mere at vide
N-propylfosforothioisk triamid, TRC
Artikelnummer. 30011646
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011646 1 g
30008185 10 mg
30009046 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8337051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 916809-14-8
Molekylær formel C3 H12 N3 P S
Molekylvægt (g/mol) 153.1862
Synonym N-Propylphosphorothioic Triamide, N-n-Propylthiophosphoric triamide
IUPAC navn N-diaminofosphinothioylpropan-1-amin
SMIL CCCNP(=S)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Propylphosphorothioic Triamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H12N3PS/c1-2-3-6-7(4,5)8/h2-3H2,1H3,(H5,4,5,6,8)
Formel vægt 153.049