Få mere at vide
n-Propylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Artikelnummer. 15428047
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428047 500 mL 500ml
15418047 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51162.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2234-82-4 | C3H7ClMg | 102.84 g/mol
Grignard-reagens i grønnere opløsningsmiddel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Anvendes også som reaktant i Grignard-reaktioner til indføring af n-propylgruppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Grignard-reagens i grønnere opløsningsmiddel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Anvendes også som reaktant i Grignard-reaktioner til indføring af n-propylgruppen.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Luft- og fugtfølsom, opbevares væk fra luft og vand/fugt. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2234-82-4
Molekylær formel C3H7ClMg
Molekylvægt (g/mol) 102.84
MDL nummer MFCD00000474
InChI nøgle AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn chlor(propyl)magnesium
SMIL CCC[Mg]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propylmagnesium chloride
Mængde 500 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 102.85
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF