Få mere at vide
n-Propylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Artikelnummer. 15418047
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418047 100 mL 100ml
15428047 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51162.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2234-82-4 | C3H7ClMg | 102.84 g/mol
Grignard-reagens i grønnere opløsningsmiddel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Anvendes også som reaktant i Grignard-reaktioner til indføring af n-propylgruppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Grignard-reagens i grønnere opløsningsmiddel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Anvendes også som reaktant i Grignard-reaktioner til indføring af n-propylgruppen.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Luft- og fugtfølsom, opbevares væk fra luft og vand/fugt. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2234-82-4
Molekylær formel C3H7ClMg
Molekylvægt (g/mol) 102.84
MDL nummer MFCD00000474
InChI nøgle AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn chlor(propyl)magnesium
SMIL CCC[Mg]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propylmagnesium chloride
Mængde 100 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 102.85
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Propylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran, n-Propylmagnesium chloride