Få mere at vide
N-propylethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10195850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10195850 5 g Glasflaske 5g
10651833 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10195850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314750050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-39-7 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-39-7
Molekylær formel C5H14N2
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00008172
InChI nøgle CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylethylenediamine, n-n-propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-propyl, ethylenediamine, n-propyl, 2-aminoethyl propyl amine, 1,2-ethanediamine, n1-propyl, 2-n-propylamino ethylamine, 2-n-propylaminoethylamine, propylethylenediamine, n-n-propylethylenediamine
PubChem CID 66073
IUPAC navn N'-propylethan-1,2-diamin
SMIL CCCNCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Propylethylenediamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 147°C to 150°C
Flammepunkt 14°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2NHCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.4394 to 1.4414
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.82
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske