Få mere at vide
N-Propyldiethanolamine, TRC
Artikelnummer. 30422588
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422588 1 g
30412433 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30422588 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8352001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6735-35-9
Molekylær formel C7H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.22
Synonym 2,2'-(Propylimino)bisethanol, 2,2'-(Propylimino)diethanol, Diethanol(propyl)amine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)propylamine, N-Propyldiethanolamine, Propylbis(2-hydroxyethyl)amine, Propyldiethanolamine
IUPAC navn 2-[2-hydroxyethyl(propyl)amino]ethanol
SMIL CCCN(CCO)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Propyldiethanolamine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H17NO2/c1-2-3-8(4-6-9)5-7-10/h9-10H,2-7H2,1H3
Formel vægt 147.1259