Få mere at vide
n-Propylcyclopentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Propylcyclopentane |
| CAS | 2040-96-2 |
| Molekylær formel | C8 H16 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Cyclopentane','propyl-, Propylcyclopentane, 1-Propylcyclopentane, NSC 73947, n-Propylcyclopentane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCCC1CCCC1 |
| IUPAC navn | propylcyclopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.21 |
| Formel vægt | 112.1252 |