Få mere at vide
N-propypboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30426238
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426238 1 g
30418304 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30426238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8350601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Propylboronic Acid
CAS 17745-45-8
Molekylær formel C3H9BO2
Mængde 1 g
Synonym 1-Propylboronic Acid, Dihydroxy(propyl)boron, Dihydroxypropylborane, NSC 518339
InChI formel InChI=1S/C3H9BO2/c1-2-3-4(5)6/h5-6H,2-3H2,1H3
SMIL OB(CCC)O
IUPAC navn propylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 87.91
Formel vægt 88.07