Få mere at vide
N-propypboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Propylboronic Acid |
| CAS | 17745-45-8 |
| Molekylær formel | C3H9BO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Propylboronic Acid, Dihydroxy(propyl)boron, Dihydroxypropylborane, NSC 518339 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9BO2/c1-2-3-4(5)6/h5-6H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | OB(CCC)O |
| IUPAC navn | propylboronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.91 |
| Formel vægt | 88.07 |