Få mere at vide
n-proppylpropionat, 99%
Artikelnummer. 11499137
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11499137 250 mL 250ml
11489137 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11499137 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20680.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-36-5 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Det kan anvendes i automotive lak, OEM-belægninger, apparatbelægninger, trykfarver og som polymerisationsopløsningsmiddel. Dens gode aktivitet giver en effektiv reduktion af harpiksviskositet, der muliggør udvikling af lavere VOC-belægninger. Dens høje elektriske resistivitet er gavnlig til at optimere overførselseffektiviteten i belægninger påført via elektrostatisk sprøjteudstyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan anvendes til autolakering, OEM-belægninger, apparatbelægninger, trykfarver og som polymerisationsopløsningsmiddel. Dens gode aktivitet giver en effektiv reduktion af harpiksviskositet, der muliggør udvikling af lavere VOC-belægninger. Dens høje elektriske resistivitet er gavnlig til at optimere overførselseffektiviteten i belægninger påført via elektrostatisk sprøjteudstyr.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (5 g/l).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-36-5
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009373
InChI nøgle MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl propionate, n-propyl propionate, propanoic acid, propyl ester, n-propyl propanoate, propionic acid, propyl ester, n-propyl n-propionate, propylester kyseliny propionove, unii-g09trv00gk, propyl propionate natural, propionic acid n-propyl ester
PubChem CID 7803
IUPAC navn propylpropanoat
SMIL CCCOC(=O)CC
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Propyl propionate
Smeltepunkt -76°C
Tæthed 0.881
Kogepunkt 122°C to 124°C
Flammepunkt 19°C (67°F)
Lineær formel CH3CH2CO2CH2CH2CH3
Brydningsindeks 1.393
Mængde 250 mL
FN nummer UN3272
Merck Index 14,7867
Opløselighedsinformation Soluble in water. (5g/L).
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Propyl propionate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propyl propionate