missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Propyl Nitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Propyl Nitrate |
| CAS | 627-13-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C3 H7 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Nitric Acid Propyl Ester, Propyl Nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCCO[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | propyl nitrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.09 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?