missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

n-Propyl Nitrate, TRC

Artikelnummer. 30426421
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426421 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426421 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83826550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale n-Propyl Nitrate
CAS 627-13-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C3 H7 N O3
Mængde 50 mg
Synonym Nitric Acid Propyl Ester, Propyl Nitrate
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
SMIL CCCO[N+](=O)[O-]
IUPAC navn propyl nitrate
Molekylvægt (g/mol) 105.09
Formel vægt 105.0426
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.