Få mere at vide
N-Propyl Gallate MP Biomedicals
Artikelnummer. 11456112 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
11456112 50 g
1 options
Artikelnummer. 11456112 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210274750
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Propyl Gallate
Navn note “Antioxidant til fødevarer, fedt og olier. ”
CAS 121-79-9
Molekylær formel C10H12O5
Mængde 50 g
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
InChI nøgle ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 212.201
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
Formel vægt 212.2
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Propyl Gallate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propyl Gallate