Få mere at vide
n-Propyl Gallate, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466112 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11466112 100 g
1 options
Artikelnummer. 11466112 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210274780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Off-White Powder
  • Anti-fade reagent in fluorescence microscopy to reduce photobleaching of fluorescent probes such as rhodamine and fluorescein
  • An ester formed by the condensation of gallic acid and propanol
  • This antioxidant has been added to foods containing oils and fats to prevent oxidation
  • An antioxidant that exhibits antimicrobial activity
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl gallate
Navn note Molekylærbiologi
CAS 121-79-9
Smeltepunkt 140 °C til 150 °C
Farve Off-white
Renhedsgrad noter 0.992
Molekylær formel C10H12O5
MDL nummer MFCD00002196
Beilstein 1877976
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol (50 mg/ml).
InChI nøgle ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
IUPAC navn propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 212.2
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
Formel vægt 212.2
Procent renhed 99.2%
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-trihydroxybenzoate de propyle
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Subkategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i