Få mere at vide
n-Propyl Gallate, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476112 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11476112 500 g
1 options
Artikelnummer. 11476112 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210274790
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Off-White Powder
  • Anti-fade reagent in fluorescence microscopy to reduce photobleaching of fluorescent probes such as rhodamine and fluorescein
  • An ester formed by the condensation of gallic acid and propanol
  • This antioxidant has been added to foods containing oils and fats to prevent oxidation
  • An antioxidant that exhibits antimicrobial activity
Kemiske identifikatorer
CAS 121-79-9
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.2
MDL nummer MFCD00002196
InChI nøgle ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
IUPAC navn propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl gallate
Navn note Molekylærbiologi
Smeltepunkt 140 °C til 150 °C
Farve Off-white
Tab ved tørring 0.0026
Renhedsgrad noter 0.992
Mængde 500 g
Beilstein 1877976
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol (50 mg/ml).
Formel vægt 212.2
Procent renhed 0.992
Fysisk form Pulver