Få mere at vide
n-Propylformat, 97%
Artikelnummer. 11469236
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469236 500 mL 500ml
11459236 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18090.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-74-7 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-74-7
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00003295
InChI nøgle KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid, propyl ester, n-propyl formate, propyl methanoate, formiate de propyle, formic acid propyl ester, propylester kyseliny mravenci, unii-wo1arv6gtw, formiate de propyle french, fema no. 2943, wo1arv6gtw
PubChem CID 8073
IUPAC navn propylformiat
SMIL CCCOC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl formate
Smeltepunkt -93 °C
Tæthed 0.904
Kogepunkt 80 °C til 81 °C
Flammepunkt −4 °C (25 °F)
Brydningsindeks 1.375
Mængde 500 mL
FN nummer UN1281
Beilstein 1739272
Merck Index 14,7858
Formel vægt 88.11
Procent renhed 97%