Få mere at vide
n-Propyl decanoate, 98%
Artikelnummer. 11436247
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436247 50 g 50g
11446247 250 g 250g
11426247 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25159.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 30673-60-0 | C13H26O2 | 214.349 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30673-60-0
Molekylær formel C13H26O2
Molekylvægt (g/mol) 214.349
MDL nummer MFCD00056329
InChI nøgle OVFMRFMJVFDSAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl decanoate, decanoic acid, propyl ester, propyl caprate, capric acid propyl ester, unii-s0he9grs1w, decanoic acid, propylester, s0he9grs1w, propyl caprate natural, propyl caprate decanoate, n-propyldecanoate
PubChem CID 121739
ChEBI CHEBI:86973
IUPAC navn propyl decanoat
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl decanoate
Tæthed 0.86
Kogepunkt 254°C
Flammepunkt 115°C (239°F)
Mængde 50 g
Formel vægt 214.35
Procent renhed 98%