Få mere at vide
n-Propyl-d7-benzene, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propylbenzene-D7 (propyl-D7) |
| CAS | 65087-58-3 |
| Molekylær formel | C9 D7 H5 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzene, propyl-d7- (9 CI), n-Propyl-d7-benzene, Propyl-d7-benzene, Propylbenzene-d7, Propylbenzene-D7 (propyl-D7) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8 H,2,6H2,1H3/i1D3,2D2,6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.235 |
| Formel vægt | 127.138 g/mol |
| Vis mere |