missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Propyl-d7-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propylamine-D7 (propyl-D7) |
| CAS | 744184-05-2 |
| Molekylær formel | C3 D7 H2 N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine (9 CI), Propyl-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, n-Propyl-d7-amine, 1-Propylamine-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 66.1534 |
| Formel vægt | 66.1174 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?